Få mere at vide
Fisherbrand™ Kemisk sorbentpartikler
Artikelnummer. 15873720 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15873720 100 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15873720
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Absorberes hurtigt, takket være dens hurtige sugevirkning. Indkapsler spild ved kontakt.
  • Ideel til olierensning på åbent vand og landapplikationer
  • Fibrøst sorbent til ikke-aggressiv spild af oliebaserede eller opløsningsmiddelbaserede væsker
  • Komprimeret ballepakke
  • Løs fibrøs tørvemosstruktur
Spild, absorberende, spild, sorbent
Tekniske data
Farve Brun
Kapacitet (metrisk) 100 l
Materiale Stor Fiber Sphagnum Tørvemos
Type Kemisk sorbent
Format balle
Til brug med (applikation) Fibrøst sorbent til ikke-aggressiv spild af oliebaserede eller opløsningsmiddelbaserede væsker.
Vægt (metrisk) 12.3 kg