Få mere at vide
Fisherbrand™ Kemisk sorberende puder, høj synlighed
Artikelnummer. 15893720 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,14 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15893720 1,14 l Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15893720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    922.16 DKK / Pakke med 100
    Spare 437.84 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gule farvekodede sorbentpuder er meget synlige for sikkerhed og nem sortering af farligt affald.
  • Gul farve for høj synlighed
  • 3-lags puder
  • Perforeret på midterlinjen til opdeling i to - reducerer spild
  • Reagerer ikke med aggressive væsker
Spild, absorberende, spild, sorbent
Tekniske data
Absorberingsevne Hydrofil, Oleofil
Farve Gul
Kapacitet (metrisk) 1,14 l
Materiale Polypropylen
Type Kemisk sorbent
Til brug med (applikation) Slidbestandigt, fnug- og kemikaliebestandigt sorbent til olie- eller opløsningsmiddelbaserede væsker
Bæreevne (metrisk) 5.3 kg
Emballagemængde 100 Puder/Pk.
Tykkelse 3-ply
Dimensioner (L x B) 500 x 400 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) 400 mm