Få mere at vide
Bochem™ Kemisk Scoop
Kapacitet (metrisk):
120 mL
1500 mL
Længde (metrisk):
190 mm
350 mm
Størrelse:
90 mm
120 mm
Beskrivelse
- Rund tønde
- Høje sider
- 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Produkttype | Kemisk Scoop |
| Størrelse | 120 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 350 mm |