Få mere at vide
Bochem™ Kemisk Scoop
Artikelnummer. 10569271
Kapacitet (metrisk):
120 mL
1500 mL
Længde (metrisk):
190 mm
350 mm
Størrelse:
90 mm
120 mm
Artikelnummer. 10569271
Brand: Bochem™ 8800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ Chemical Scoop har en rund tønde.
  • Rund tønde
  • Høje sider
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Produkttype Kemisk Scoop
Størrelse 90 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 190 mm