Description
- De MPC kemiske membranpumper bruger PTFE og andre fluorerede plastik til de fugtede dele for at tillade aggressive opløsningsmiddel- og syredampe at blive pumpet. Hvis pumpen skulle håndtere hårde kemiske dampe, så er den overlegne kemikalieresistente X2-version med tætninger af højere kvalitet og tykkere belægninger det bedste valg. Membranserien fra Welch er kendt for deres støjsvage drift og enestående køreglathed. Dette er et resultat af løbende produktforbedringer og tætte relationer til vores kunder. Med deres lave vægt og kompakte design kan brugere nemt flytte pumper til forskellige steder til brug på forskellige applikationer.
- Afhængig af de specifikke krav, Welch leverer 1, 2, 4 og 8-hoved membranpumper. De fås i en- eller flertrinskonfiguration med kontrolleret (ecoflex) eller ukontrolleret pumpehastighed. Ecoflex membranpumper er udstyret med en avanceret vakuumstyring, som gør det muligt at variere pumpehastigheden. Vakuumet kan justeres præcist til individuelle behov med det resultat, at processen forløber mere effektivt og er reproducerbar. Den yderligere trykreduktion muliggør destillation af blandinger næsten automatisk og uden fraktioneret drift. Ecoflex membranpumper garanterer en positiv økonomisk og økologisk balance med det resultat, at driftsomkostningerne kan reduceres med op til 80 %.
- Anvendelser: Rotationsfordampning, Vakuumovn, Industrielle applikationer, Tørring, Destillation, Filtrering, Geltørring, Koncentrator, Gasprøveudtagning, Tørring, Afgasning
Specifications
Specifications
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 260 x 150 mm |
| Materiale | PTFE |
| Model- | MPC 201 T |
| Støjniveau | < 45 dB |
| Vægt (engelsk) | 22.7 lb. |
| Vægt (metrisk) | 10.3 kg |
| Flowhastighed | 2,2 m³/t. |
| Til brug med | Rotationsfordampning, vakuumovn, industrielle applikationer, udtørring, destillation, filtrering, geltørring, koncentrator, gasprøveudtagning, tørring, afgasning |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumpetype | Kemikaliebestandig membranpumpe |
| Show More |