Få mere at vide
Brady™ Kemikalieresistente kryogene polypropylenlaboratorieetiketter med hætteglastop til M6/M7-printere
Dimensioner (LxB):
0,375 x 1 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan termisk overførsel printes
- Ideel til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør og reagensglas
- Driftstemperatur på -80 °C til 70 °C (-112 F °til 158 °F)
- Fremstillet af B-7425 polypropylen materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polypropylen |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |