Få mere at vide
Brady™ Kemikalie-resistente kryogene polypropylen laboratoriemærker til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17861519
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1 tommer.
0,6 x 1,3 tommer.
0,75 x 1 tomme
1 x 1,5 tommer.
1,5 x 1,9 tommer.
2 x 0,25 tommer.
Højde (metrisk):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk)
17861519 0,5 x 1 tommer. 12,7 mm
17868104 0,6 x 1,3 tommer. 15,24 mm
17838424 0,75 x 1 tomme 19,05 mm
17878364 1 x 1,5 tommer. 25,4 mm
17858404 1,5 x 1,9 tommer. 38,1 mm
17858324 2 x 0,25 tommer. 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17861519 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173495
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenmateriale er ideelt til almindelig stregkodeanvendelse og modstår flydende nitrogen, autoklaver og andre barske miljøer.
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan termisk overførsel printes
  • Ideel til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør og reagensglas
  • Driftstemperatur på -80 °C til 70 °C (-112 F °til 158 °F)
  • Fremstillet af B-7425 polypropylen materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polypropylen
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, temperaturangivelsesmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 12,7 mm
Alternativt varenummer M6-17-7425