Få mere at vide
3M™ Kemisk beskyttelsesoverall 4570
Artikelnummer. 31297040 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31297040 Lille
31297036 Medium
31297037 Større
31297038 X-Large
31297039 2X-Large
31297034 3X-Large
31297035 4X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31297040 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100256137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5045.00 DKK
    3133.11 DKK / Pakke med 12
    Spare 1911.89 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemisk beskyttelsesdragt, certificeret til Type 3/4/5/6 beskyttelsesniveauer for at hjælpe med at beskytte mod en række kemiske jets og sprays.
  • Fremstillet af stærkt 92 GSM ikke-mikroporøst PE-laminat for holdbarhed og beskyttelse.
  • Dobbelt forreste lukkesystem og stor lynlås sikrer nem brug og sikker pasform.
  • Giver fremragende barrierebeskyttelse mod væskesprøjt, jetsprøjt (Type 3) og farlige partikler (TIL Klasse 2, EN 1073-2).
  • Opfylder flere standarder: EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 (EN 13034), Type 5 (EN ISO 13982-1), Type 4 og Type 3 (EN 14605).
  • Grå farvedesign til lavsynlighed og diskrete anvendelser som førstehjælpere.
  • Kemisk resistente tapede sømme giver øget beskyttelse og styrke.
  • Høj kemisk permeationsresistens testet mod flere kemikalier.
  • Består alle EN 14126-tests og opnår den højeste beskyttelsesklasse.
  • Tilbyder høj partikelholdout (TIL Klasse 2, EN 1073-2).
  • Pålidelig sikkerhed og beskyttelse for arbejdsstyrken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polyethylen, polypropylen
Farve Grå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Standard
Ankel stil Åben
Manchet stil Åben
Hals stil Hætte
Hætte type Open Face
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Kemikalier, Ikke-giftige partikler