Få mere at vide
WTW™ Kemisk Oxygen Demand (COD) testsæt
Artikelnummer. 11717315
Skift visning
Antal prøver:
25
Pakningsstørrelse:
0.1kg
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
11717315 25 0.1kg
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11717315 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 252070
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Få præcisionsmålinger for spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand med testsættene for kemisk iltbehov (COD).
  • Til spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
  • Til brug med PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Photoflex™ måler
  • Kemisk Oxygen Demand (COD) testsæt
  • Denne test er meget nøjagtig og nem at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 15705
Volumen (metrisk) 3 mL
Til brug med (applikation) Spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
Til brug med (udstyr) PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Ph
Antal prøver 25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD Cell Test C3/25 Method: photometric 10 - 150 mg/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury(II) sulphate