Få mere at vide
WTW™ Kemisk Oxygen Demand (COD) testsæt
Click to view available options
Rækkevidde:
13 ved 20 °C
20 til 1500 mg/L
200 til 15.000 mg/L
25 til 1500 mg/L
300 til 3500 mg/L
4 til 5 ved 25 °C
4 to 40 mg/L
6 ved 20 °C
9 ved 20 °C
Tamaño de la unidad:
0.75kg
136g
400ml
Pakke med 25
Descripción
- Forskellige instrumenter til måling af kemisk iltbehov (COD)
- Sikre bestemmelser af COD i vand
- Klordioxid (ClO <>sub<2/sub> ) reagenstestsæt
- Til spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
- Til PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, spectroFlex fotometre
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/compliance | DA ISO 15705 |
| Til brug med (applikation) | Spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Ph |
| Antal prøver | 50 |
| Rækkevidde | 13 ved 20 °C |
| Type | CombiCheck Bly (Pb) reagenstestsæt |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- COD Cell Test Method: photometric Spectroquant
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, mercury(II) sulphate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido