Få mere at vide
WTW™ Kemisk Oxygen Demand (COD) testsæt
Artikelnummer. 11791073
Skift visning
Rækkevidde:
13 ved 20 °C
20 til 1500 mg/L
200 til 15.000 mg/L
25 til 1500 mg/L
300 til 3500 mg/L
4 til 5 ved 25 °C
6 ved 20 °C
9 ved 20 °C
Pakningsstørrelse:
0.75kg
400ml
Pakke med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
11791073 6 ved 20 °C Pakke med 25
11761043 13 ved 20 °C 0.75kg
11727315 25 til 1500 mg/L Pakke med 25
11774725 300 til 3500 mg/L Pakke med 25
11764725 9 ved 20 °C Pakke med 25
11757105 20 til 1500 mg/L Pakke med 25
11747105 4 til 5 ved 25 °C 400ml
11767105 200 til 15.000 mg/L 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11791073 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 250309
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Få nøjagtige testresultater for Chemical Oxygen Demand (COD) med klordioxidreagenstestsættet.
    • Forskellige instrumenter til måling af kemisk iltbehov (COD)
    • Sikre bestemmelser af COD i vand
    • Klordioxid (ClO <>sub<2/sub> ) reagenstestsæt
    • Til spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
    • For PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, spectroFlex fotometre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
Til brug med (udstyr) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, spectroFlex fotometre
Inkluderer Certifikater
Antal prøver 200
Rækkevidde 6 ved 20 °C
Type Klordioxid (ClO 2 ) reagenstestsæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD Cell Test Method: photometric 500 - 10000 mg/l Spectroquant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311+H331-Giftig ved hudkontakt eller indånding
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.