Få mere at vide
WTW™ Kemisk Oxygen Demand (COD) testsæt
Artikelnummer. 11767105
Rækkevidde:
13 ved 20 °C
20 til 1500 mg/L
200 til 15.000 mg/L
25 til 1500 mg/L
300 til 3500 mg/L
4 til 40 mg/l
4 til 5 ved 25 °C
6 ved 20 °C
9 ved 20 °C
Pakningsstørrelse:
0.75kg
136g
400ml
Pakke med 25
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11767105
Brand: WTW™ 251992
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Få nøjagtige testresultater for Chemical Oxygen Demand (COD) med klordioxidreagenstestsættet.
  • Forskellige instrumenter til måling af kemisk iltbehov (COD)
  • Sikre bestemmelser af COD i vand
  • Klordioxid (ClO <>sub<2/sub> ) reagenstestsæt
  • Til spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
  • Til PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, spectroFlex fotometre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 15705
Til brug med (applikation) Spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
Til brug med (udstyr) PhotoLab™ 6000 fotometer, Photoflex™ måler
Antal prøver 60
Rækkevidde 200 til 15.000 mg/L
Type Bor (B) reagenstestsæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate