Få mere at vide
WTW™ Kemisk Oxygen Demand (COD) testsæt
Artikelnummer. 11761043
Skift visning
Rækkevidde:
13 ved 20 °C
20 til 1500 mg/L
200 til 15.000 mg/L
25 til 1500 mg/L
300 til 3500 mg/L
4 til 5 ved 25 °C
6 ved 20 °C
9 ved 20 °C
Pakningsstørrelse:
0.75kg
400ml
Pakke med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde unitSize
11761043 13 ved 20 °C 0.75kg
11727315 25 til 1500 mg/L Pakke med 25
11774725 300 til 3500 mg/L Pakke med 25
11764725 9 ved 20 °C Pakke med 25
11791073 6 ved 20 °C Pakke med 25
11757105 20 til 1500 mg/L Pakke med 25
11747105 4 til 5 ved 25 °C 400ml
11767105 200 til 15.000 mg/L 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11761043 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 250359
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Få nøjagtige testresultater for Chemical Oxygen Demand (COD) med klordioxidreagenstestsættet.
  • Forskellige instrumenter til måling af kemisk iltbehov (COD)
  • Sikre bestemmelser af COD i vand
  • Klordioxid (ClO <>sub<2/sub> ) reagenstestsæt
  • Til spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
  • Til PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, spectroFlex fotometre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 15705
Til brug med (applikation) Spildevand, produktionskontrol, grundvand, overfladevand
Til brug med (udstyr) PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Ph
Antal prøver 50
Rækkevidde 13 ved 20 °C
Type CombiCheck Bly (Pb) reagenstestsæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD Cell Test Method: photometric Spectroquant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury(II) sulphate