Få mere at vide
WTW™ Kemisk Oxygen Demand (COD) testsæt
Artikelnummer. 11701083
Rækkevidde:
13 ved 20 °C
20 til 1500 mg/L
200 til 15.000 mg/L
25 til 1500 mg/L
300 til 3500 mg/L
4 til 40 mg/l
4 til 5 ved 25 °C
6 ved 20 °C
9 ved 20 °C
Pakningsstørrelse:
0.75kg
136g
400ml
Pakke med 25
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11701083
Brand: WTW™ 250303
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Få nøjagtige testresultater for Chemical Oxygen Demand (COD) med klordioxidreagenstestsættet.
  • Variety of instrumentation for measuring Chemical Oxygen Demand (COD)
  • Safe determinations of COD in water
  • Chlorine dioxide (ClO<sub>2</sub>) reagent test kit
  • For waste water, production control, ground water, surface water
  • For PhotoLab&reg; S6, PhotoLab&reg; S12, PhotoLab&reg; Spectral, spectroFlex photometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) For waste water, production control, ground water, surface water
Til brug med (udstyr) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex photometers
Inkluderer Certificates
Antal prøver 250
Rækkevidde 4 til 40 mg/l
Type CombiCheck Nickel (Ni) reagent test kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD Cell Test Method: photometric 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, mercury(II) sulphate