Få mere at vide
Kemisk iltforbrug (COD) @ 1000 mg/L i H2O, 0,5% H2SO4
Artikelnummer. 30314796
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30314796 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30314796 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGCOD1K100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chemical Oxygen Demand (COD)
Analyt- eller komponentnavne Chemical Oxygen Demand (COD)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Enkelt løsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd H2SO4
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 100 ml