Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kemikaliesæt til TruScan G3/RM/GP
Artikelnummer. 18021081 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Certificeringssæt
Artikelnummer. Type
18021081 Certificeringssæt
1 options
Artikelnummer. 18021081 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5800150101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Raman Spectrometer Certification Kit til analytisk instrumentkvalifikation af TruScan , TruScan RM eller TruScan GP . Kit, der skal bruges sammen med IQ/OQ/PQ-dokument.
  • Certificeringssættet er gyldigt i et år fra fremstillingsdatoen
  • Sættet består af kvalificerede prøvepartier af polystyren, cyclohexan og acetaminophen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ramina Procesanalysator
Type Certificeringssæt