Få mere at vide
3M™ Kemisk absorberende ruller
Beskrivelse
- Giver stor arealdækning
- Velegnet til en bred vifte af væsker
- Høj absorptionskapacitet minimerer mængden af spild
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kemisk sorbentrulle |
| Emballagemængde | 2/Cs. |
| Dimensioner (L x B) | 330 mm x 30 m |