Få mere at vide
Medimark International™ Chemgene HLD4L Laboratory Surface Disinfectant
Artikelnummer. 15136686
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15136686 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 15136686 Leverandør Medimark International™ Leverandørnr. XTM305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Combines enhanced active ingredient molecules with micelle cleaning technology to provide swift penetration of the cell walls to ensure rapid cell death rather than merely suspending activity.
For multipurpose surface disinfection and cleaning. Chemgene™ Lab Disinfectant Spray destroys bacteria, fungi, mycobacteria, viruses and spores.
Chemgene HLD4L disinfectant concentrate.
  • Manufactured in accordance with Quality Management System ISO 9001
  • Biodegradable under OECD conditions
  • Denatures DNA/RNA
Tekniske data
Produkttype Lab Disinfectant
Udseende Clear
Fortynding 0.048611111111
Til brug med (applikation) For multipurpose Surface disinfection and cleaning
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHEMGENE HLD4L CONCENTRATE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P315-Søg omgående lægehjælp.