Få mere at vide
CHEMetrics Kviksølvfri COD-hætteglassæt
Beskrivelse
- Ingen grund til at ændre eller genkalibrere eksisterende udstyr eller procedurer
- Optisk kvalitetsglas for nøjagtighed
- Fås i kviksølv- og kviksølvfri versioner
- Standard 5/8 tommer. (16 mm) diameter for kompatibilitet med standard COD-reaktorer og spektrofotometre; kan også bruges i mikro-COD-reaktorer
- Følg den EPA-godkendte metode til overensstemmelsesrapportering, og brug kaliumdichromat som oxidationsmiddel, sølvsulfat som katalysator og kviksølvchlorid til at fjerne chloridinterferens
- Kviksølvfri version bruger det samme oxidationsmiddel og katalysator uden kloridkompensatoren
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Kemisk iltbehov (COD) |
| Oversigt | Der skal fremstilles en frisk reagens-ampul-blindprøve til hver serie af test; Derfor vil antallet af prøver, der kan testes med hvert sæt, variere. |
| Til brug med (applikation) | Formålte reagenser til nøjagtig, økonomisk bestemmelse af COD, bestemmelse af indholdet af oxiderbart organisk stof i spildevand |
| Til brug med (udstyr) | Digestor blok samt et fotometer eller spektrofotometer |
| Inkluderer | 25 hætteglas og instruktionsbog |
| Antal prøver | 24 |
| Rækkevidde | 0 til 15.000 ppm (HR+ ) |
| Testmetode | Dikromatreaktorfordøjelse |
| Test tid | 2 timer. fordøjelse |
| Type | COD-hætteglassæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- COD Reagent Vials 0-15,000 ppm (HR+) Mercury-free
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Brandnærende væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.