Få mere at vide
CHEMetrics Kviksølvfri COD-hætteglassæt
Artikelnummer. 11803520
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 15.000 ppm
0 til 15.000 ppm (HR+ )
0 til 150 ppm
0 til 150 ppm (LR)
0 til 1500 ppm
0 til 1500 ppm (HR)
Inkluderer:
150 hætteglas og instruktionsbog
25 hætteglas og instruktionsbog
98 hætteglas og instruktionsbog
Antal prøver:
149 (undtagen destilleret vand)
24
97 (undtagen destilleret vand)
Pakningsstørrelse:
0.01 L
0.08 L
495ml
7.13 L
Pakke med 25
Pakke med 98
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Inkluderer Antal prøver unitSize
11803520 0 til 1500 ppm (HR) 25 hætteglas og instruktionsbog 24 0.08 L
11893510 0 til 150 ppm (LR) 25 hætteglas og instruktionsbog 24 Pakke med 25
11701034 0 til 150 ppm 150 hætteglas og instruktionsbog 149 (undtagen destilleret vand) 495ml
11761044 0 til 1500 ppm 150 hætteglas og instruktionsbog 149 (undtagen destilleret vand) 7.13 L
11813520 0 til 15.000 ppm (HR+ ) 25 hætteglas og instruktionsbog 24 0.01 L
11791054 0 til 15.000 ppm 98 hætteglas og instruktionsbog 97 (undtagen destilleret vand) Pakke med 98
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11803520 Leverandør CHEMetrics Leverandørnr. K7361S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder formålte reagenser til nøjagtig, økonomisk bestemmelse af COD
  • Ingen grund til at ændre eller genkalibrere eksisterende udstyr eller procedurer
  • Optisk kvalitetsglas for nøjagtighed
  • Fås i kviksølv- og kviksølvfri versioner
  • Standard 5/8 tommer. (16 mm) diameter for kompatibilitet med standard COD-reaktorer og spektrofotometre; kan også bruges i mikro-COD-reaktorer
  • Følg den EPA-godkendte metode til overensstemmelsesrapportering, og brug kaliumdichromat som oxidationsmiddel, sølvsulfat som katalysator og kviksølvchlorid til at fjerne chloridinterferens
  • Kviksølvfri version bruger det samme oxidationsmiddel og katalysator uden kloridkompensatoren
Tekniske data
Analytter Kemisk iltbehov (COD)
Oversigt Der skal fremstilles en frisk reagens-ampul-blindprøve til hver serie af test; Derfor vil antallet af prøver, der kan testes med hvert sæt, variere.
Til brug med (applikation) Formålte reagenser til nøjagtig, økonomisk bestemmelse af COD, bestemmelse af indholdet af oxiderbart organisk stof i spildevand
Til brug med (udstyr) Digestor blok samt et fotometer eller spektrofotometer
Inkluderer 25 hætteglas og instruktionsbog
Antal prøver 24
Rækkevidde 0 til 1500 ppm (HR)
Testmetode Dikromatreaktorfordøjelse
Test tid 2 timer. fordøjelse
Type COD-hætteglassæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD Reagent Vials 0-1500 ppm (HR) Mercury-free
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.