Få mere at vide
Chembridge-5861528, MedChemExpress
Beskrivelse
Chembridge-5861528 is a TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chembridge-5861528 |
| CAS | 332117-28-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H23N5O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | TCS 5861528 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 120 mg/mL (324.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2=C(N=CN2CC(NC3=CC=C(C(C)CC)C=C3)=O)N(C)C(N1C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.42 |
| Vis mere |