Få mere at vide
Masterflex™ Chem-Durance Bio L/S™ To-stop pumpeslange
Artikelnummer. 15313174
Slangestørrelse:
13
25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 15313174
Brand: Masterflex™ 9611713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende kemikalieresistens og lang pumpelevetid
  • Møder USP Klasse VI krav
  • Fleksibel ydre kappe fungerer som et isolerende lag til at absorbere og aflede varme fra rullerne - forlænger slangens levetid
  • Blødgøringsmiddel-fri, glat foring er hydrofob og modstår absorption/adsorption af vandige væsker
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Chem-Durance Bio
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,06 til 36 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype 2-stop rør