Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chelidaminsyre monohydrat, 98%
Artikelnummer. 10471972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10471972 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10471972 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 108470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 199926-39-1 | C7H5NO5·H2O | 201.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chelidamic acid monohydrate
CAS 199926-39-1
Smeltepunkt 263°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5NO5·H2O
MDL nummer MFCD03818117
Mængde 5 g
Beilstein 22, 268
Synonym 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, chelidamic acid monohydrate, 4-oxo-1h-pyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, 1,4-dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, chelidamic acid hydrate, powder, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, chelidamic acid hydrate dried material, t , ∼1 mol/mol water
InChI nøgle SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(NC(=CC1=O)C(=O)O)C(=O)O.O
IUPAC navn 4-oxo-lH-pyridin-2,6-dicarboxylsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 201.14
PubChem CID 12302905
Formel vægt 201.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chelidamic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.