Få mere at vide
Chelidaminsyrehydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15512353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15512353 1 g 1g
15522353 5 g 5g
15539463 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15512353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458870010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138-60-3 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-60-3
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.12
MDL nummer MFCD00150943
InChI nøgle XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chelidamic acid, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid, chelidamic acid hydrate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine, 1,4-dihydro-4-oxopyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-oxo-1,4-dihydro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
PubChem CID 8743
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chelidamic acid hydrate
Smeltepunkt 265.0°C to 270.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-oxo-1H-pyridin-2,6-dicarboxylsyre
Formel vægt 183.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chelidamic acid hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.