Få mere at vide
Chelidamic acid hydrate, 95%
Artikelnummer. 11330214
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330214 5 g 5g
11320214 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00782.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138-60-3 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-60-3
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.12
MDL nummer MFCD00150943
InChI nøgle XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chelidamic acid, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid, chelidamic acid hydrate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine, 1,4-dihydro-4-oxopyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-oxo-1,4-dihydro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
PubChem CID 8743
IUPAC navn 4-oxo-1,4-dihydropyridin-2,6-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chelidamic acid hydrate
Smeltepunkt ∽260°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 183.12 (Anhydrous)
Procent renhed 95%