Få mere at vide
Chelerythrine chloride, 99+%
Artikelnummer. 15495199
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495199 25 mg 25mg
15475199 5 mg 5mg
15485199 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62906.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3895-92-9 | C21H18ClNO4 | 383.83 g/mol
Et naturligt benzophenanthridinalkaloid. Hæmmer proteinkinase C. Fremkalder apoptose i leukæmiceller
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et naturligt benzophenanthridinalkaloid
  • Hæmmer proteinkinase C
  • Fremkalder apoptose i leukæmiceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3895-92-9
Molekylær formel C21H18ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 383.83
MDL nummer MFCD00060717
InChI nøgle WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym chelerythrine chloride, chelerythrine hydrochloride, chelerythrinechloride, unii-7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-12-methyl-1,3 dioxolo 4',5':4,5 benzo 1,2-c phenanthridin-12-ium chloride, chelerythrine, chloride, 7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-n-methyl-1,3-benzodioxolo 5,6c phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl 1,3 benzodioxolo 5,6-c phenanthridinium chloride
PubChem CID 72311
SMIL [Cl-].COC1=CC=C2C(C=[N+](C)C3=C2C=CC2=CC4=C(OCO4)C=C32)=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chelerythrine chloride
Farve Gul til Orange
Mængde 25 mg
Merck Index 14,2051
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO at 2mg/ml
IUPAC navn 17,18-dimethoxy-21-methyl-5,7-dioxa-21-azapentacyclo[11.8.0.02,11.0.02,10.04,8.014,111]henicosa-1(13),2,4(8),9,11,18,21-niumchlorid
Formel vægt 383.82
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fast stof