Få mere at vide
Cytiva Chelatering Sepharose™ Hurtigt flow medium
Artikelnummer. 10677085 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10677085
Brand: Cytiva 17057501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til oprensning af native og rekombinante proteiner og peptider, der har en affinitet til metalioner. Chelatering Sepharose™ Fast Flow Medium giver robust ydeevne og regulatorisk støtte.
  • Immobiliseret Metal Ion Affinity kromatografimedier opfylder industrielle krav til forsyningssikkerhed, robust ydeevne og reguleringsstøtte
  • Leveres fri for metalioner, hvilket giver mulighed for at lade op med din foretrukne metalion for optimeret selektivitet
  • Tværbundne 6% agaroseperler modificeret med iminodieddikesyre immobiliseret til basismatrixen med stabile etherbindinger og tilstrækkeligt lange afstandsarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Buffer 1M NaOH, 20% Ethanol, 8M Guanidinhydrochlorid, 8M Urea, 0,01M HCl, ikke-ionisk detergent, Acetatbuffer pH 4
Produkttype Chelatering Sepharose FF medium
Mængde 50 mL
Højde (engelsk) 9,84 tommer.
Højde (metrisk) 250mm
Ligand type Iminodieddikesyre
Maks. Tryk 10psi
pH-område 3 til 13
Partikelstørrelse 90 μm
Support Type 6 % tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Til brug med (applikation) Oprensning af native og rekombinante proteiner og peptider, der har en affinitet til metalioner
Matrix Chelatering Sepharose
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Chelating Sepharose Fast Flow, 50 ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.