Få mere at vide
Biodesign™ BioPrepNylon™ Matrix filtre
Porestørrelse:
50μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
BioPrepNylon producerer hurtig bulkfiltrering ved ekstraordinære strømningshastigheder. BioPrepNylon placeres løst i en sigteholder for at danne en tragt. Prøven anbringes i tragten, får lov til at dræne, og lagene af BioPrepNylon presses forsigtigt sammen for at opsamle al ekstraktionsvæsken.
- Består af meget fine nylonfilamenter vævet ind i en matrix med 50 mikron porer.
- Et rent nylonprodukt uden rengøringsmidler, farvestoffer eller salte. Kan bruges direkte med biologiske stoffer.
- Som BioPrepNylon ikke væder, genvindes væsentligt større mængder af ekstraktionsvæsken sammenlignet med enhver anden metode.
- BioPrepNylon binder ikke proteiner, så der vil ikke ske tab af din værdifulde prøve.
- Kompatibel med de salte, buffere og opløsningsmidler, der bruges i biologisk forskning. Autoklaverbar.
- Ekstraordinær omkostningseffektiv sammenlignet med andre bulkfiltreringsmetoder. Høj trækstyrke. Kan vaskes gentagne gange og genbruges.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 3 Pk. |
| Porestørrelse | 50μ m |
| Type | Matrix filter |
| Materiale | Nylon |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Størrelse (metrisk) | 30 x 30 mm |
| Format | Firkantet ark |