Få mere at vide
Hanna Instruments™ Checktemp Digitale termometre
Artikelnummer. p-8000241
Diameter (metrisk) sonde:
3 mm
3,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Længde (metrisk) sonde:
105 mm
110 mm
Artikelnummer. 15350684
Brand: Hanna Instruments™ HI98501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digitalt termometer med gennemtrængningssonde i rustfrit stål, der leverer høj nøjagtige temperaturmålinger over et bredt temperaturområde uden at bekymre dig om brud eller kondens.
  • Et digitalt termometer med gennemtrængningssonde i rustfrit stål. Den leverer temperaturmålinger med høj nøjagtighed over et bredt temperaturområde uden at bekymre dig om brud eller kondens
  • Checktemp™ er det ideelle instrument til måling af temperatur i henhold til HACCP-krav
  • ±0,2 °C (± 0,5 °F) - Nøjagtighed
  • Den mest nøjagtige temperaturtester i verden
  • CAL Check™ - Verificerer automatisk kalibrering ved opstart
  • °C/° F Status– Brugervalgbar
  • Stort display med bredt miljøtemperaturområde og betragtningsvinkel.
  • IP 65 vandafvisende beskyttelse
  • HACCP-kompatibel - Bruges som et værktøj til kontrol i HACCP-analyse
  • AISI 316 rustfrit stål penetration sonde
  • 3000 timers batterilevetid (kontinuerlig brug)
Tekniske data
Certificeringer/compliance AISI 316, HACCP-kompatibel
Diameter (metrisk) sonde 3,6 mm
Til brug med (applikation) Uddannelse, mad (opbevaring, transport, fremstilling, madlavning), laboratorium
Inkluderer sonde
Sondetype Fast
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 51.3 g
Produkttype Digitalt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise Digital