Få mere at vide
Hanna Instruments™ Checktemp Digitale termometre
Artikelnummer. 15379353
Skift visning
Længde (metrisk) sonde:
105 mm
110 mm
Diameter (metrisk) sonde:
3 mm
3,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) sonde Diameter (metrisk) sonde Pakningsstørrelse
15379353 110 mm 3 mm Hver
15350684 - 3,6 mm Hver
13039322 105 mm 3 mm Hver
12389359 110 mm 3 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15379353 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI98509
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Digitalt termometer med gennemtrængningssonde i rustfrit stål, der leverer høj nøjagtige temperaturmålinger over et bredt temperaturområde uden at bekymre dig om brud eller kondens.
  • Unik kalibreringskontrolfunktion
  • Unik høj nøjagtighed af± 0,3 °C mellem det kritiske område på -20 °C til 90 °C
  • Valg af modeller med fast probe eller probe på 1m kabel
    • Et termometer med høj nøjagtighed med en 1 m (3.3’ ) fleksibelt silikonekabel, der forbinder måleren og sonden i rustfrit stål.
    • CAL Check™ - Verificerer automatisk kalibrering ved opstart
    • Silikone sondekabel - 3.3’ silikonekabel bevarer fleksibilitet og ydeevne
    • °C/° F Status– Brugervalgbar
    • Stort display med bredt miljøtemperaturområde og betragtningsvinkel.
    • IP 65 vandafvisende beskyttelse
    • HACCP-kompatibel - Bruges som et værktøj til kontrol i HACCP-analyse
    • AISI 316 rustfrit stål penetration sonde
    • Auto-sluk (vælg mellem 8 min., 60 min. eller slå funktionen fra)
    • Anbefalet brug i undervisning, mad (opbevaring, transport, fremstilling, madlavning), laboratorier
Tekniske data
Certificeringer/compliance AISI 316, HACCP-kompatibel
Diameter (metrisk) sonde 3 mm
Til brug med (applikation) Uddannelse, mad (opbevaring, transport, fremstilling, madlavning), laboratorium
Højde (metrisk) 106 mm
Inkluderer sonde
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) sonde 110 mm
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 80 g
Produkttype Digitalt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise Digital