Få mere at vide
Hanna Instruments™ Checktemp Digitale termometre
Artikelnummer. 15350684
Skift visning
Diameter (metrisk) sonde:
3 mm
3,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Længde (metrisk) sonde:
105 mm
110 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) sonde Pakningsstørrelse Længde (metrisk) sonde
15350684 3,6 mm Hver -
13039322 3 mm Hver 105 mm
12389359 3 mm Hver 110 mm
15379353 3 mm Hver 110 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15350684 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI98501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.60 DKK
    433.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 271.63 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Digitalt termometer med gennemtrængningssonde i rustfrit stål, der leverer høj nøjagtige temperaturmålinger over et bredt temperaturområde uden at bekymre dig om brud eller kondens.
  • Et digitalt termometer med gennemtrængningssonde i rustfrit stål. Den leverer temperaturmålinger med høj nøjagtighed over et bredt temperaturområde uden at bekymre dig om brud eller kondens
  • Checktemp™ er det ideelle instrument til måling af temperatur i henhold til HACCP-krav
  • ±0,2 °C (± 0,5 °F) - Nøjagtighed
  • Den mest nøjagtige temperaturtester i verden
  • CAL Check™ - Verificerer automatisk kalibrering ved opstart
  • °C/° F Status– Brugervalgbar
  • Stort display med bredt miljøtemperaturområde og betragtningsvinkel.
  • IP 65 vandafvisende beskyttelse
  • HACCP-kompatibel - Bruges som et værktøj til kontrol i HACCP-analyse
  • AISI 316 rustfrit stål penetration sonde
  • 3000 timers batterilevetid (kontinuerlig brug)
Tekniske data
Certificeringer/compliance AISI 316, HACCP-kompatibel
Diameter (metrisk) sonde 3,6 mm
Til brug med (applikation) Uddannelse, mad (opbevaring, transport, fremstilling, madlavning), laboratorium
Inkluderer sonde
Sondetype Fast
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 51.3 g
Produkttype Digitalt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise Digital