Få mere at vide
Hanna Instruments™ Checktemp Digitale termometre
Beskrivelse
- Unik kalibreringskontrolfunktion
- Unik høj nøjagtighed af± 0,3 °C mellem det kritiske område på -20 °C til 90 °C
- Valg af modeller med fast probe eller probe på 1m kabel
- ACCP-kompatibel - Bruges som et værktøj til kontrol i HACCP-analyse
- CAL Check™ - Verificerer automatisk kalibrering ved opstart
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AISI 316, HACCP-kompatibel |
| Diameter (metrisk) sonde | 3 mm |
| Til brug med (applikation) | Uddannelse, mad (opbevaring, transport, fremstilling, madlavning), laboratorium |
| Højde (metrisk) | 66 mm |
| Inkluderer | sonde |
| Længde (metrisk) sonde | 105 mm |
| Sondetype | Fast |
| Opløsning | 0,1°C |
| Vægt (metrisk) | 51.3 g |
| Produkttype | Digitalt termometer |
| Vis mere |