Få mere at vide
Hanna Instruments™ Checktemp Digitale termometre
Produktkod. 12389359
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Længde (metrisk) sonde:
105 mm
110 mm
Diameter (metrisk) sonde:
3 mm
3,6 mm
Förpackningsstorlek:
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12389359
Brand: Hanna Instruments™ CHECKTEMP1
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Digitalt termometer med gennemtrængningssonde i rustfrit stål, der leverer høj nøjagtige temperaturmålinger over et bredt temperaturområde uden at bekymre dig om brud eller kondens.
  • Unik kalibreringskontrolfunktion
  • Unik høj nøjagtighed af± 0,3 °C mellem det kritiske område på -20 °C til 90 °C
  • Valg af modeller med fast probe eller probe på 1m kabel
    • Et termometer med høj nøjagtighed med en 1 m (3.3’ ) fleksibelt silikonekabel, der forbinder måleren og sonden i rustfrit stål.
    • CAL Check™ - Verificerer automatisk kalibrering ved opstart
    • Silikone sondekabel - 3.3’ silikonekabel bevarer fleksibilitet og ydeevne
    • °C/° F Status– Brugervalgbar
    • Stort display med bredt miljøtemperaturområde og betragtningsvinkel.
    • IP 65 vandafvisende beskyttelse
    • HACCP-kompatibel - Bruges som et værktøj til kontrol i HACCP-analyse
    • AISI 316 rustfrit stål penetration sonde
    • Auto-sluk (vælg mellem 8 min., 60 min. eller slå funktionen fra)
    • Anbefalet brug i undervisning, mad (opbevaring, transport, fremstilling, madlavning), laboratorier
Specifications
Certificeringer/compliance AISI 316, HACCP-kompatibel
Diameter (metrisk) sonde 3 mm
Til brug med (applikation) Uddannelse, mad (opbevaring, transport, fremstilling, madlavning), laboratorium
Højde (metrisk) 106 mm
Inkluderer sonde
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) sonde 110 mm
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 80 g
Produkttype Digitalt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise Digital