Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Sammenligningstestsæt
Artikelnummer. 10708985
Rækkevidde:
0 til 0,5 mg/L
0 til 2,5 mg/L
0,01 til 0,2 mg/L
Oversigt:
DEHA
Fosfat, pulverpakke
Klordioxid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10708985
Brand: Lovibond™ 147480
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør vandanalyse hurtigt og nemt. Lovibond Checkit™ Comparitor Test Kits er meget nøjagtige og inkorporerer en brugervenlig kolorimetrisk skala. Hvert sæt angiver en kombination af pH og et andet mål.
  • Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
  • Tabletreagenser med en minimal garanteret holdbarhed på 5/10 år
  • Roter det kontinuerlige farvehjul for at opnå en farvematch med den reagerede prøve
  • Trykte kontinuerlige gradientfarveskiver giver nøjagtige målinger uden eksrapolere mellem diskrete farveblokke
Tekniske data
Oversigt Fosfat, pulverpakke
Rækkevidde 0 til 2,5 mg/L
Testmetode Kolorimetrisk
Type Vandprøvesæt