Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Sammenligningstestsæt
Rækkevidde:
0 til 0,5 mg/L
0 til 2,5 mg/L
0,01 til 0,2 mg/L
Oversigt:
DEHA
Fosfat, pulverpakke
Klordioxid
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Udfør vandanalyse hurtigt og nemt. Lovibond Checkit™ Comparitor Test Kits er meget nøjagtige og inkorporerer en brugervenlig kolorimetrisk skala. Hvert sæt angiver en kombination af pH og et andet mål.
- Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
- Tabletreagenser med en minimal garanteret holdbarhed på 5/10 år
- Roter det kontinuerlige farvehjul for at opnå en farvematch med den reagerede prøve
- Trykte kontinuerlige gradientfarveskiver giver nøjagtige målinger uden eksrapolere mellem diskrete farveblokke
Specifications
Specifications
| Oversigt | DEHA |
| Rækkevidde | 0 til 0,5 mg/L |
| Testmetode | Kolorimetrisk |
| Type | Vandprøvesæt |
Safety and Handling
Signal Word
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid