Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Komparatorer 2-i-1 testsæt
Artikelnummer. p-6814369
Rækkevidde:
6,5 til 8,4 pH
0 til 1 mg/L Cl2
6,5 til 8,4 pH
0 til 4 mg/L Cl2
6,5 til 8,4 pH
0 til 5 mg/L Br
6.5 to 8.4 pH, 0 to 1 mg/L Cu
6.5 to 8.4 pH, 0.1 to 2 mg/L Cl2
Oversigt:
pH Value
Copper
pH value
Chlorine
pH-værdi
Brom
pH-værdi
Klor
pH-værdi
Klor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10631613
Brand: Lovibond™ 147045
Udfør vandanalyse hurtigt og nemt. Lovibond Checkit™ Comparitors 2-i-1 testsæt er meget nøjagtige og inkorporerer en brugervenlig kolorimetrisk skala. Hvert sæt angiver en kombination af pH og et andet mål.
  • Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
  • Tabletreagenser med en minimal garanteret holdbarhed på 5/10 år
  • Roter det kontinuerlige farvehjul for at opnå en farvematch med den reagerede prøve
  • Trykte kontinuerlige gradientfarveskiver giver nøjagtige målinger uden eksrapolere mellem diskrete farveblokke
Tekniske data
Oversigt pH value
Chlorine
Rækkevidde 6.5 to 8.4 pH, 0.1 to 2 mg/L Cl2
Testmetode Kolorimetrisk
Type 2 i 1 testsæt