Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Komparatorer 2-i-1 testsæt
Beskrivelse
Udfør vandanalyse hurtigt og nemt. Lovibond Checkit™ Comparitors 2-i-1 testsæt er meget nøjagtige og inkorporerer en brugervenlig kolorimetrisk skala. Hvert sæt angiver en kombination af pH og et andet mål.
- Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
- Tabletreagenser med en minimal garanteret holdbarhed på 5/10 år
- Roter det kontinuerlige farvehjul for at opnå en farvematch med den reagerede prøve
- Trykte kontinuerlige gradientfarveskiver giver nøjagtige målinger uden eksrapolere mellem diskrete farveblokke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-værdi Klor |
| Rækkevidde | 6,5 til 8,4 pH, 0 til 4 mg/L Cl2 |
| Testmetode | Kolorimetrisk |
| Type | 2 i 1 testsæt |