Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Komparatorer 2-i-1 testsæt
Artikelnummer. 10193202
Skift visning
Rækkevidde:
6,5 til 8,4 pH, 0 til 1 mg/L Cl2
6,5 til 8,4 pH, 0 til 1 mg/l Cu
6,5 til 8,4 pH, 0 til 4 mg/L Cl2
6,5 til 8,4 pH, 0 til 5 mg/L Br
6,5 til 8,4 pH, 0,1 til 2 mg/l Cl2
Oversigt:
pH-værdi
Brom
pH-værdi
Klor
pH-værdi
Klor
pH-værdi
Kobber
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Oversigt unitSize
10193202 6,5 til 8,4 pH, 0 til 1 mg/L Cl2 pH-værdi
Klor
Hver
10631613 6,5 til 8,4 pH, 0,1 til 2 mg/l Cl2 pH-værdi
Klor
Hver
10739355 6,5 til 8,4 pH, 0 til 1 mg/l Cu pH-værdi
Kobber
Hver
11735458 6,5 til 8,4 pH, 0 til 1 mg/L Cl2 pH-værdi
Klor
Hver
10739104 6,5 til 8,4 pH, 0 til 4 mg/L Cl2 pH-værdi
Klor
Hver
10461045 6,5 til 8,4 pH, 0 til 5 mg/L Br pH-værdi
Brom
Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10193202 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 147016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør vandanalyse hurtigt og nemt. Lovibond Checkit™ Comparitors 2-i-1 testsæt er meget nøjagtige og inkorporerer en brugervenlig kolorimetrisk skala. Hvert sæt angiver en kombination af pH og et andet mål.
  • Nem betjening og nøjagtig reagensdosering
  • Tabletreagenser med en minimal garanteret holdbarhed på 5/10 år
  • Roter det kontinuerlige farvehjul for at opnå en farvematch med den reagerede prøve
  • Trykte kontinuerlige gradientfarveskiver giver nøjagtige målinger uden eksrapolere mellem diskrete farveblokke
Tekniske data
Oversigt pH-værdi
Klor
Inkluderer Checkit Skiver, celler, rørestav og Aqualytic tabletreagenser (til 30 tests) til den ønskede test
Antal prøver 30
Rækkevidde 6,5 til 8,4 pH, 0 til 1 mg/L Cl2
Tilstrækkelig til 30 prøver
Testmetode Kolorimetrisk
Type 2 i 1 testsæt