Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Klorfri/i alt
Artikelnummer. 11775458
Rækkevidde:
0 til 1 mg/L
0 til 3,5 mg/L
0 til 4 mg/L
0,02 til 0,3 mg/L
0,1 til 2 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775458
Brand: Lovibond™ 147040
Indeholder
  • Aqua Comparator-hus (D55 til L147000)
  • Aqua Comparator Disc
  • DPD nr. 1 Rapid-tabletter
  • DPD nr. 3 Rapid-tabletter
  • 2 x 13,5 mm prøveceller
  • Tabletknuser
  • Instruktion
  • Bæretaske
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
  • Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Til brug med (applikation) Rutinemæssig vandanalyse
Inkluderer Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ disk, DPD nr. 1 hurtige tabletter, DPD nr. 3 hurtige tabletter, 2 x 13,5 mm prøveceller, tabletknuser, instruktioner, bæretaske
Antal prøver 100
Rækkevidde 0,1 til 2 mg/L
Type Klorfrit og totalt testsæt