Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Klorfri/i alt
Rækkevidde:
0 til 1 mg/L
0 til 3,5 mg/L
0 til 4 mg/L
0,02 til 0,3 mg/L
0,1 til 2 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
- Aqua Comparator-hus (D55 til L147000)
- Aqua Comparator Disc
- DPD nr. 1 Rapid-tabletter
- DPD nr. 3 Rapid-tabletter
- 2 x 13,5 mm prøveceller
- Tabletknuser
- Instruktion
- Bæretaske
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
- Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig vandanalyse |
| Inkluderer | Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ disk D55, DPD nr. 1 tabletter, DPD nr. 3 tabletter, 2 x 13,5 mm prøveceller, tabletknuser, instruktioner, bæretaske |
| Antal prøver | 100 |
| Rækkevidde | 0,02 til 0,3 mg/L |
| Type | Klorfrit og totalt testsæt |