Få mere at vide
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsæt: Klorfri/i alt
Artikelnummer. 10094454
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 1 mg/L
0 til 3,5 mg/L
0 til 4 mg/L
0,02 til 0,3 mg/L
0,1 til 2 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde unitSize
10094454 0 til 3,5 mg/L Hver
11745458 0 til 4 mg/L Hver
10700255 0 til 4 mg/L Hver
11775458 0,1 til 2 mg/L Hver
10769674 0,1 til 2 mg/L Hver
11715458 0,02 til 0,3 mg/L Hver
10326622 0,02 til 0,3 mg/L Hver
11725458 0 til 1 mg/L -
10663713 0 til 1 mg/L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10094454 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 147052
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Aqua Comparator-hus (D55 til L147000)
  • Aqua Comparator Disc
  • DPD nr. 1 Rapid-tabletter
  • DPD nr. 3 Rapid-tabletter
  • 2 x 13,5 mm prøveceller
  • Tabletknuser
  • Instruktion
  • Bæretaske
Nøjagtige testsæt til rutinemæssig vandanalyse
  • Nem at bruge: tilsæt reagens til prøvecellen, drej disken, indtil farven matcher prøven, og aflæs koncentrationsværdien
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Til brug med (applikation) Rutinemæssig vandanalyse
Inkluderer Aqua comparator™ bolig, aqua comparator™ disk, DPD-frit reagens, 5mL prøve, DPD totalreagens, 5mL prøve, 2 x 13,5mm prøveceller, tabletknuser, instruktioner, bæretaske
Antal prøver 100
Rækkevidde 0 til 3,5 mg/L
Type Klorfrit og totalt testsæt