Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Komparator Single Parameter Test Kit
Artikelnummer. 11725468
Rækkevidde:
0 til 1 mg/L
4 til 10 pH
5,2 til 6,8 mg/l
6 til 7,6 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Analytter:
Ammoniak
Kobber
pH-værdi
Artikelnummer. 11725468
Brand: Lovibond™ 147130
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit indeholder alle materialer og betjeningsvejledninger, der er nødvendige for mobil og statisk vandanalyse af en enkelt parameter og leveres i en robust og praktisk plastikkasse.
  • Kompakt og let
  • Giver grundlag for et omfattende og letanvendeligt analysesystem
  • Komparatordiske indeholder en kontinuerlig farveskala for nøjagtig farvematch mellem standard og prøve
Tekniske data
Inkluderer Komparatorapparater, farvesammenligningsskiver, celler, rørestav, reagenser, instruktioner
Antal prøver 30
Mængde Pakke m. 1 stk.
Rækkevidde 4 til 10 pH
Type Checkit™ Komparator Single Parameter Test Kit