Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Komparator Single Parameter Test Kit
Rækkevidde:
0 til 1 mg/L
4 til 10 pH
5,2 til 6,8 mg/l
6 til 7,6 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Analytter:
Ammoniak
Kobber
pH-værdi
Beskrivelse
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit indeholder alle materialer og betjeningsvejledninger, der er nødvendige for mobil og statisk vandanalyse af en enkelt parameter og leveres i en robust og praktisk plastikkasse.
- Kompakt og let
- Giver grundlag for et omfattende og letanvendeligt analysesystem
- Komparatordiske indeholder en kontinuerlig farveskala for nøjagtig farvematch mellem standard og prøve
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Komparatorapparater, farvesammenligningsskiver, celler, rørestav, reagenser, instruktioner |
| Antal prøver | 30 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Rækkevidde | 4 til 10 pH |
| Type | Checkit™ Komparator Single Parameter Test Kit |