Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Komparator Single Parameter Test Kit
Artikelnummer. 10550663
Rækkevidde:
0 til 1 mg/L
4 til 10 pH
5,2 til 6,8 mg/l
6 til 7,6 mg/L
Analytter:
Ammoniak
Kobber
pH-værdi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10550663
Brand: Lovibond™ 147110
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit indeholder alle materialer og betjeningsvejledninger, der er nødvendige for mobil og statisk vandanalyse af en enkelt parameter og leveres i en robust og praktisk plastikkasse.
  • Kompakt og let
  • Giver grundlag for et omfattende og letanvendeligt analysesystem
  • Komparatordiske indeholder en kontinuerlig farveskala for nøjagtig farvematch mellem standard og prøve
Tekniske data
Analytter pH-værdi
Til brug med (applikation) Til både mobil og statisk vandanalyse
Inkluderer Komparatorapparater, farvesammenligningsskiver, celler, rørestav, reagenser, instruktioner
Mængde 1 hver
Rækkevidde 5,2 til 6,8 mg/l
Type Checkit™ Komparator Single Parameter Test Kit