Få mere at vide
Lovibond™ Checkit™ Komparator Single Parameter Test Kit
Rækkevidde:
0 til 1 mg/L
4 til 10 pH
5,2 til 6,8 mg/l
6 til 7,6 mg/L
Analytter:
Ammoniak
Kobber
pH-værdi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit indeholder alle materialer og betjeningsvejledninger, der er nødvendige for mobil og statisk vandanalyse af en enkelt parameter og leveres i en robust og praktisk plastikkasse.
- Kompakt og let
- Giver grundlag for et omfattende og letanvendeligt analysesystem
- Komparatordiske indeholder en kontinuerlig farveskala for nøjagtig farvematch mellem standard og prøve
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Ammoniak |
| Til brug med (applikation) | Til både mobil og statisk vandanalyse |
| Inkluderer | Komparatorapparater, farvesammenligningsskiver, celler, rørestav, reagenser, instruktioner |
| Mængde | 1 hver |
| Rækkevidde | 0 til 1 mg/L |
| Type | Checkit™ Komparator Single Parameter Test Kit |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- COMPARATOR LOVIBOND 147210 AMMONIA 0 TO 1MG/L
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Indeholder: salicylic acid, sodium nitropruside dihydrate, lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyan