Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kontraventiler med rørgevindforbindelser
Artikelnummer. p-7116306
Maksimalt tryk:
100 psi
125 psi
150 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11829462
Brand: Cole-Parmer™ 0135024
Designet til brug med Cole-Parmer rør
  • Check valve
  • With pipe thread connections
  • Available with 1/4 or 1/2 in. NPT(F) Connections
Tekniske data
Materiale PVC, Viton
Fjord 1/2 in. NPT(F)
Udløbsport 1/2 in. NPT(F)
Maksimalt tryk 150 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 140°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 60°C
Produkttype Check Valve