Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kontraventiler med rørgevindforbindelser
Maksimalt tryk:
100 psi
125 psi
150 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kontraventil
- Med rørgevindforbindelser
- Fås med 1/4 eller 1/2 tommer. NPT(F)-forbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | polypropylen, Viton |
| Fjord | 1/2 tomme. NPT(F) |
| Udløbsport | 1/2 tomme. NPT(F) |
| Maksimalt tryk | 100 psi |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 180 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 81 °C |
| Produkttype | Kontraventil |