Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kontraventiler med rørgevindforbindelser
Maksimalt tryk:
100 psi
125 psi
150 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Check valve
- With pipe thread connections
- Available with 1/4 or 1/2 in. NPT(F) Connections
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene, Viton |
| Fjord | 1/4 in. NPT(F) |
| Udløbsport | 1/4 in. NPT(F) |
| Maksimalt tryk | 125 psi |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 180°F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 81°C |
| Produkttype | Check Valve |