Få mere at vide
Chebulinsyre, TRC
Artikelnummer. 30011177
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30011177 2.5 mg 2.5mg
30009772 5 mg -
30005901 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011177 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2918952.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18942-26-2
Molekylær formel C41 H32 O27
Molekylvægt (g/mol) 956.68
Synonym β-D-Glucopyranose, 1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoate), cyclic 2→2:4→1-ester with (2S)-[(3R,4S)-5-carboxy-3,4-dihydro-3,7,8-trihydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl]butanedioic acid, 7,11-Methanopyrano[4,3,2-kl][2,5,8]benzotrioxacyclotridecin, β-D-glucopyranose deriv., Chebulinic acid, Eutannin, NSC 69862
IUPAC navn 2-[(4R,5S,7R,8R,11S,12S,13S,21S)-13,17,18-trihydroxy-2,10,14-trioxo-5,21-bis[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]-7-[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxymethyl]-3,6,9,15-tetraoxatetracyclo[10.7.1.14,8.016,20]henicosa-1(19),16(20),17-trien-11-yl]eddikesyre
SMIL O[C@@H]1[C@H]2[C@H](CC(=O)O)C(=O)O[C@@H]3[C@@H](COC(=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)O[C@@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC1=O)c26)[C@H]3OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chebulinic Acid
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C41H32O27/c42-15-1-10(2-16(43)26(15)51)35(56)62-9-22-31-33(66-36(57)11-3-17(44)27(52)18(45)4-11)34(41(63-22)68-37(58)12-5-19(46)28(53)20(47)6-12)67-38(59)13-7-21(48)29(54)32-25(13)24(30(55)40(61)65-32)14(8-23(49)50)39(60)64-31/h1-7,14,22,24,30-31,33-34,41-48,51-55H,8-9H2,(H,49,50)/t14-,22+,24-,30+,31+,33-,34+,41-/m0/s1
Formel vægt 956.1131