Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CHDI 113
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18754554
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18754554 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18754554 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8063/5
Potent HTT pre-RNA splicing modulator
CHDI 113 is a potent huntingtin (HTT) pre-mRNA splicing modulator (EC50 = 66 nM). It lowers HTT protein in both human Huntington's disease (HD) stem cells and in the brain of BACHD (bacterial artificial chromosome-mediated transgenic) mouse model. CHDI 113 is brain penetrant and orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(3R)-3-(Cyclopropylamino)-1-pyrrolidinyl]-N-(8-fluoro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-2-pyrazinecarboxamide
CAS 2743336-70-9
Mængde 5 mg
Mål Huntingtin
Molekylær formel C20H22FN7O
Renhed 0.98